Learn More
Thermo Scientific™ Flacons et bouchons de stockage
Code produit. 10356592
Click to view available options
Couleur:
Ambré
Blanc
Blanc, Transparent
Clear, Transparents
Transparent
Taille du bouchon:
13-425
15-425
15 mm
18-400
18 mm
20-400
20 mm
24-400
24 mm
8-425
Quantité:
100
100 bouchons
100 septa
100 tubes
200
200 (flacons et bouchons vendus séparément)
200 flacons
Conditionnement:
100 pièces
200 pièces
Volume (métrique):
2 ml
4 ml
8 ml
12 ml
16 ml
22 ml
40 ml
Code produit. 10356592
Marque: Thermo Scientific™ 15SCST
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Stockez vos échantillons dans ces flacons afin de supprimer les infiltrations d’ions tout en maintenant un pH cohérent pendant la durée de vie de votre échantillon. Flacons de stockage allant de 2 ml à 40 ml.
Stockez vos échantillons dans ces flacons afin de supprimer les infiltrations d’ions tout en maintenant un pH cohérent pendant la durée de vie de votre échantillon. Les flacons de stockage à vis Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™ sont fabriquées en verre transparent borosilicaté à coefficient de dilatation 33 (Type 1, Classe A) ou en verre ambré 51A (Type 1, Classe B). Flacons de stockage allant de 2 ml à 40 ml.
  • Bouchons de stockage pleins revêtus de PTFE
  • L’utilisation de PTFE sur fond en film / mousse offre une résistance chimique élevée
  • Non autoclavables
Commandez des bouchons et flacons de stockage d’échantillons individuels ou des kits pratiques non assemblés.
Les kits pratiques non assemblés permettent de gagner du temps pendant la préparation des échantillons.
  • Les kits pratiques à bouchon plein contiennent des quantités équivalentes de flacons et de bouchons à vis avec septa pré-assemblé.
  • Les kits pratiques avec opercule contiennent des flacons conditionnés sous film plastique thermorétracté et des bouchons et septa emballés séparément dans des polysacs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur de bouchon Blanc
Description Bouchon à vis 15-425
Couleur Blanc
Matériau Mousse de polyéthylène, PTFE, Polypropylène
Septum Revêtement en mousse PE / PTFE
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Bouchon à vis avec septum
Quantité 100
Épaisseur (métrique) 1,0 mm
Taille du bouchon 15 mm