Learn More
Thermo Scientific™ Protection pour tubes de stockage
Protection supplémentaire pour les tubes de stockage cryogénique stockés dans des environnements à azote liquide
Marque: Thermo Scientific™ 534592
307.84 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23291" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 5.17050kg
Description
Les tubes et flacons de stockage cryogénique nécessitent parfois une protection supplémentaire. Comme lors du stockage dans de l’azote en phase liquide ou vapeur, ou lors de l’expédition d’échantillons. Ces accessoires de stockage cryogénique sont spécialement conçus pour une manipulation sûre.
- Si vous souhaitez submerger vos cryotubes dans la phase liquide de l’azote, scellez-les d’abord à l’intérieur de la tubulure Nunc™ Cryoflex™ pour empêcher l’azote liquide de s’infiltrer dans le tube. La tubulure CryoFlex™ peut être utilisée pour sertir et thermorétracter une peau de sécurité étanche autour du tube avant l’immersion.
- Nalgene™ CryoSleeves™ glissent sur n’importe quel cryocane Nunc ou Nalgene et empêchent les tubes de tomber du cryocane et de tomber dans le fond du flacon Dewar d’azote liquide. Nalgene™ CryoSleeves™ n’empêchent pas l’infiltration d’azote liquide. Les tubes cryogéniques montés dans la tige doivent d’abord être scellés à l’intérieur de la tubulure CryoFlex™ avant d’appliquer le CryoSleeve™ si une immersion en phase liquide est nécessaire.
- Les miniboîtes Nunc CryoTube™ avec couvercle emboîtant sont idéales pour le stockage de petites quantités d’échantillons et pour l’expédition. En polystyrène hautement résistant aux chocs pour protéger les échantillons.
Spécification
Mini-boîte Cryotube, pour 10 flacons | |
Polystyrène | |
Boîte de stockage de flacons cryogéniques |
Brun clair | |
200/Sachet, 200/Carton |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.