Learn More
Thermo Scientific™ Protection pour tubes de stockage
GREENER_CHOICE
Code produit. 10018840
Click to view available options
Type:
Boîte de stockage de flacons cryogéniques
Protection pour tubes
Support de flacons
Quantité:
100/Sachet, 100/Carton
15/sachet, 300/boîte
200/Sachet, 200/Carton
350/Sachet, 350/Carton
Conditionnement:
100 pièces
15 pièces
200 pièces
350 pièces
Code produit. 10018840
Marque: Thermo Scientific™ 50160001
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Offrez une protection supplémentaire à vos tubes et flacons de stockage cryogénique, par exemple lors de l’expédition ou du stockage dans de l’azote en phase liquide ou vapeur grâce à ces accessoires de stockage.
Offrez une protection supplémentaire à vos tubes et flacons de stockage cryogénique si nécessaire grâce aux accessoires de protection pour tubes de stockage Thermo Scientific™. Par exemple, protégez vos échantillons lors du stockage dans de l’azote en phase liquide ou vapeur ou lors de l’expédition d’échantillons. Ces accessoires de stockage cryogénique, tels que les enveloppes de tubes, les manchons et les mini-boîtes, sont conçus pour une manipulation sûre.
  • Si vous souhaitez submerger vos cryotubes dans la phase liquide de l’azote, scellez-les d’abord à l’intérieur de la tubulure Nunc™ Cryoflex™ pour empêcher l’azote liquide de s’infiltrer dans le tube. Les tubulures CryoFlex™ peuvent être utilisées pour sertir et thermorétracter une peau de sécurité impénétrable autour du tube avant l’immersion.
  • Nalgene™ CryoSleeves™ glissent sur n’importe quel cryocane Nunc ou Nalgene et empêchent les tubes de tomber du cryocane et de tomber dans le fond du flacon Dewar d’azote liquide. Nalgene™ CryoSleeves™ n’empêchent pas l’infiltration d’azote liquide. Les tubes cryogéniques montés dans la tige doivent d’abord être scellés à l’intérieur de la tubulure CryoFlex™ avant d’appliquer le CryoSleeve™ si une immersion en phase liquide est nécessaire.
  • Les miniboîtes Nunc CryoTube™ avec couvercle emboîtant sont idéales pour le stockage de petites quantités d’échantillons et l’expédition.Fabriquées en polystyrène durable et hautement résistant aux chocs pour protéger les échantillons.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Nalgene CryoSleeve, 273 mm, PVC
Hauteur (métrique) 100 mm
Quantité 100/Sachet, 100/Carton
Type Support de flacons
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.