Learn More
BRAND™ Boîte de stockage pour cryotubes
Contient 81 tubes
Marque:  BRAND™ 114864
111.50 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15501281
  • 133.00€ / 5 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Polycarbonate (PC)
  • Pour cryotubes
  • Plage de fonctionnement (en phase gazeuse de l’azote liquide) -196°C à +121°C
  • Autoclavables à 121°C (2 bars)
  • DIN EN 285
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Spécification
    Polycarbonate
    Boîte de stockage de flacons cryogéniques
    81 (Tubes cryogéniques de 3 ml, 4 ml et 5 ml)
    5