Learn More
Labcon Boîte de stockage pour tubes à centrifuger
Utilisable au congélateur jusqu’à -80°
Marque: Labcon 2704-220-000-9
47.12 EUR valable jusqu'au 2025-02-28
Utilisez le code promo "24154" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Boîte de stockage
- Maintient les tubes à centrifuger
- En PP
- Utilisable au congélateur jusqu’à -80°C
- Couvercle transparent inclus
- 2 sachets par boîte
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
ISO 9001:2015 ; BFP FDA CFR21 | |
Exempt de protéase, d’ADN humain, d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène) | |
Bleu | |
PP | |
Stockage | |
2 sachets/boîte |
Boîte de stockage pour congélateur | |
Autoclavable | |
16 | |
Non stérile | |
Maintient les tubes à centrifuger de 50 ml les plus appréciés |