Learn More
Buerkle™ Flacons de stockage sans connecteur fileté
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 l
10 L
25 L
Description
- L’électrovanne d’aération (accessoire) permet de faire rentrer l’air dans le récipient afin d’éviter une dépression dans le flacon
- La boîte peut également être utilisée comme boîte de sédimentation
- HDPE
- Diamètre d’ouverture du flacon de 50 mm
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 5 l |
Capacité (impériale) | 1,3 gal. |
Couleur | Transparent |
Description | Sans connecteur fileté, une poignée |
À utiliser avec (application) | Alimentaire |
Comprend | Bouchon, 1 poignée |
Hauteur (métrique) avec bouchon | 330 mm |
Matériau | HDPE |
Quantité | 1 de chaque |
Transparence | Oui |