Learn More
Buerkle™ Flacons de stockage avec connecteur fileté
Code produit. p-8002818 Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 l
10 L
25 l
60 L
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10380861
Marque: Buerkle™ 04020005
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les flacons de stockage Buerkle™ avec connecteur fileté disposent de parois épaisses avec une poignée de transport robuste pour un transport et un stockage sécurisés.
  • L’électrovanne d’aération (accessoire) permet de faire rentrer l’air dans le récipient afin d’éviter une dépression dans le flacon
  • La boîte peut également être utilisée comme boîte de sédimentation
  • Par l’intermédiaire d’un connecteur fileté, un robinet ou d’autres accessoires avec un écrou à filetage intérieur / écrou à bouchon de 3/4 po peut être fixé
  • HDPE
  • Diamètre d’ouverture du flacon de 50 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 5 l
Couleur Transparent
À utiliser avec (application) Denrées alimentaires
Comprend Bouchon, 1 poignée, connecteur fileté
Matériau PEHD
Transparence Oui
Filetage (métrique) 50 mm
Closure Included Oui
Graduated Oui
Hauteur (métrique) 330 mm
Type de produit Flacon de stockage
Matériau du bouchon HDPE
Diamètre (métrique) 167 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Distribution par le bouchon Non