Learn More
Buerkle™ Flacons de stockage avec connecteur fileté
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 l
10 L
25 l
60 L
Description
- L’électrovanne d’aération (accessoire) permet de faire rentrer l’air dans le récipient afin d’éviter une dépression dans le flacon
- La boîte peut également être utilisée comme boîte de sédimentation
- Par l’intermédiaire d’un connecteur fileté, un robinet ou d’autres accessoires avec un écrou à filetage intérieur / écrou à bouchon de 3/4 po peut être fixé
- HDPE
- Diamètre d’ouverture du flacon de 50 mm
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 5 l |
Couleur | Transparent |
À utiliser avec (application) | Denrées alimentaires |
Comprend | Bouchon, 1 poignée, connecteur fileté |
Matériau | PEHD |
Transparence | Oui |
Filetage (métrique) | 50 mm |
Closure Included | Oui |
Graduated | Oui |
Hauteur (métrique) | 330 mm |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Buerkle™ Flacons de stockage avec connecteur fileté >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu