Learn More
DWK Life Sciences Bouchons Wheaton™ pour flacons et bouteilles de sérum : Bouchon à clipser
Code produit. 11571105 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Couleur:
Gris
Rouge
Matériau:
Caoutchouc
Caoutchouc chlorobutyle
Diamètre (métrique):
13 mm
20 mm
20 mm
Conditionnement:
1000 pièces
Code produit. 11571105
Marque: DWK Life Sciences W224100181
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fermeture hermétique
  • Les bouchons de type bride sont fixés avec des joints sertis d’aluminium
  • Les bouchons à fente et à trois broches sont destinés aux applications de lyophilisation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) interne 2 cm
Diamètre (métrique) 20 mm
À utiliser avec (équipement) Compatible avec un diamètre interne de 1,3 cm et un diamètre externe de 2 cm d’ouverture de bouteilles et de flacons de sérum
Dureté 45 Duromètre
Autoclavable Autoclavable
Couleur Gris
Matériau Caoutchouc chlorobutyle
Type de produit Bouchon à clipser