Learn More
BRAND™ Bouchons pour tube à centrifuger
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Dimensions:
10 ml
48 ml
110 ml
160 ml
Conditionnement:
100 pièces
Description
- En polyéthylène
- Pour une utilisation avec des tubes à centrifuger en polypropylène
- Disponible en plusieurs tailles
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Tubes à centrifuger en polypropylène |
| Quantité | 100/boîte |
| Dimensions | 10 ml |
| Matériau | Polyéthylène |
| Type de produit | Bouchons |