Learn More
Cole Parmer Kit de perçage de trou pour bouchon
Le kit de perce-bouchons en acier chromé reste tranchant.
Marque: Cole Parmer 06298-90
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Le kit de perce-bouchons en acier chromé reste tranchant.
- Les lames plates permettent un perçage facile des bouchons en plastique léger, en liège et en articles spongieux.
- Le kit est constitué de douze perce-bouchons de diamètres extérieurs de 4, 6, 7,5, 8,5, 10, 12, 13, 15, 17, 18,5, 19, et 20,5 mm.
Spécification
Chrome | |
10 mm, 12 mm, 13 mm, 15 mm, 17 mm, 18,5 mm, 19 mm, 20,5 mm, 4 mm, 6 mm, 7,5 mm, 8,5 mm | |
Acier chromé |
Bouchon | |
12 perce-bouchons/kit |