Learn More
Poulten Graf™ Bouchons
42.10€
Spécification
Type de produit | Bouchon d’arrêt |
---|---|
Quantité | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10178101
|
Poulten Graf™
101 08918K |
10 et 30 ml |
42.10€
10 pièces |
Expédition estimée: 22-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10583622
|
Poulten Graf™
101 08917K |
5 ml |
42.10€
10 pièces |
Expédition estimée: 22-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Spécification
Bouchon d’arrêt | |
1 de chaque |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Poulten Graf™ Bouchons