Learn More
Lenz Laborglasintrumente Stopcocks, Straight Bore, with Solid Glass Plug
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marque:  Lenz Laborglasintrumente 02101402
Code produit. 10018000
  • 198.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 10-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Conforme à la norme DIN 12541-1
  • Bouchon en verre solide, avec dispositif de retenue fileté
  • Un alésage droit
  • Matériau : verre borosilicaté 3.3
  • Taux de fuite conforme à la norme DIN 12540-1
Spécification
Spécification
2,5 mm
Verre borosilicaté 3.3