Learn More
Buerkle™ Robinet d’arrêt, bouchon de décharge direct
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Description:
Côté arrivée : Filetage extérieur de 3/4 po ; Côté sortie : Filetage extérieur de 3/4 po
Côté arrivée : Écrou à tête avec filetage intérieur de 3/4 po ; côté sortant : Filetage extérieur de 3/4 po
Entrée : écrou à filetage intérieur 0,75 po ; Sortie d’écoulement : écrou à filetage intérieur 0,75 po
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Convient aux buses de flexible pour robinet d’arrêt avec filetage extérieur
- Fermeture pour une étanchéité parfaite
- Particulièrement sans effort
- Avec écrou à bouchon de connexion pour positionner le robinet à la verticale
- Résistant à la pression jusqu’à 2 bar à 20°C (sans support de décharge ni œillet)
Spécification
Spécification
| Description | Côté arrivée : Écrou à tête avec filetage intérieur de 3/4 po ; côté sortant : Filetage extérieur de 3/4 po |
| Matériau | Plastique |
| Pression | 2 bars |
| Contenu | Écrou à bouchon de connexion pour positionner le robinet à la verticale |
| Outlet Port | Filetage extérieur de 3/4 po |
| Connectors | 3/4 in. |