Learn More
Solvant Stoddard, Thermo Scientific Chemicals
79.29€ - 301.50€
Identifiants chimiques
CAS | 8052-41-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H15BrO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 223.11 |
Numéro MDL | MFCD00132767 |
Clé InChI | IMSPZLCTPSXORJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 6-bromo-1-hexanol acetate, 1-acetoxy-6-bromohexane, stoddard solvent, 1-hexanol,6-bromo-,acetate, neo-clear r xylene substitute, w/w benzene, acetic acid 6-bromohexyl ester, 6-acetoxy-1-bromohexane |
CID PubChem | 11806291 |
Nom IUPAC | Acétate de 6-bromohexyle |
SMILES | CC(=O)OCCCCCCBr |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10474701
|
Thermo Scientific Acros
419730010 |
1 kg |
79.29€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15284734
|
Thermo Scientific Acros
419730050 |
5 kg |
301.50€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
8052-41-3 | |
223.11 | |
IMSPZLCTPSXORJ-UHFFFAOYSA-N | |
11806291 | |
CC(=O)OCCCCCCBr |
C8H15BrO2 | |
MFCD00132767 | |
6-bromo-1-hexanol acetate, 1-acetoxy-6-bromohexane, stoddard solvent, 1-hexanol,6-bromo-,acetate, neo-clear r xylene substitute, w/w benzene, acetic acid 6-bromohexyl ester, 6-acetoxy-1-bromohexane | |
Acétate de 6-bromohexyle |
Spécification
Stoddard solvent | |
8052-41-3 | |
149.0°C to 213.0°C | |
Flacon en verre | |
0.787 | |
MFCD00132767 | |
6-bromo-1-hexanol acetate, 1-acetoxy-6-bromohexane, stoddard solvent, 1-hexanol,6-bromo-,acetate, neo-clear r xylene substitute, w/w benzene, acetic acid 6-bromohexyl ester, 6-acetoxy-1-bromohexane | |
IMSPZLCTPSXORJ-UHFFFAOYSA-N | |
Acétate de 6-bromohexyle | |
11806291 |
-40.0°C | |
0.7870g/mL | |
>38°C | |
Solvant | |
C8H15BrO2 | |
1268 | |
Solubility in water: insoluble. | |
CC(=O)OCCCCCCBr | |
223.11 |
Sécurité et traitement
GHS P Statement May be fatal if swallowed and enters airways. Toxic to aquatic life with long lasting effects. Flammable liquid and vapor. Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.
GHS P Statement Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking. Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray. Do not get in eyes, on skin, or on clothing. IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician. Do NOT induce vomiting.
Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 232-489-3
missing translation for 'rtecsNumber' : WJ8925000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Stoddard solvent
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P262-Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P331-NE PAS faire vomir.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.