Learn More
United Scientific™ Tiges d’agitation avec bout en caoutchouc
Des tiges d’agitation en verre sont fournies avec une raclette en caoutchouc déjà fixée.
33.25€
Spécification
Autoclavable | Autoclavables |
---|---|
Couleur | Clear |
Matériau | Verre |
Quantité | 12/boîte |
Forme | Sphere |
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) | Diamètre (métrique) | Longueur (impériale) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) | Diamètre (métrique) | Longueur (impériale) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11779779
|
United Scientific™
06369-56 |
0,23 in | 6 mm | 10 po | 254 mm |
33.25€
12 pièces |
Expédition estimée: 19-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Rubber policeman attached to glass rod facilitates scraping and mixing.
- Stirring rods are made of soft flint glass.
- Both ends fire-polished and rounded.
- Policemen are made of natural rubber.
- Pre-assembled.
Spécification
Autoclavables | |
Verre | |
Sphere | |
Bouts en caoutchouc aux extrémités |
Clear | |
12/boîte | |
Utilisé pour transférer les résidus de précipités ou de solides contenus dans des béchers, flacons ou autres surfaces en verre |