Learn More
Cole-Parmer™ Agitateur à plaque chauffante, 100°C à 450°C, céramique
Plage d’agitation : 100 à 1500 tr/min ; Forme : Carré ; Taille : 12 x 12 po ; Charge d’échantillons max. : 40 lb
Marque: Cole-Parmer™ 51450-76
Code nomenclature Nacres: NB.72
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
- L’aimant en forme de U unique maintient fermement la barre d’agitation
- Les commandes du panneau avant sont positionnées de manière à vous empêcher de toucher la plaque chaude
- Structure en céramique résistante à la corrosion
- La commande de vitesse continue offre une action d’agitation douce à 1500 tr/min
- Ces agitateurs multi-positions offrent une polyvalence supérieure à celle des agitateurs à position unique
- Disponible avec jusqu’à neuf positions d’agitation
- Cordon de 6 pieds avec prise inclus
Spécification
Céramique | |
Cordon 6 pieds avec fiche | |
17,5 in | |
11,43 cm | |
4,5 in | |
8 A | |
12 po | |
Carré | |
Multiple | |
100 à 1 500 tr/min |
230 V | |
Céramique | |
12 x 12 in | |
100°C à 450°C | |
30,48 cm | |
44,45 cm | |
Agitateur à plaque chauffante, Agitateur | |
18 kg | |
0,8 L |