Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Accessoires pour plaque chauffante et plaque chauffante en agitation
Replacement parts and accessories for use with hot plates, stirrers, and/or stirring hot plates.
Marque: Cole-Parmer™ Stuart™ 04805-93
Informations supplémentaires : Poids : 0.10100kg
Description
- Pièces de rechange et accessoires pour divers plaques chauffantes, agitateurs ou plaques d’agitation chauffantes
Spécification
Contrôleur de température | |
180 g | |
Dépendant du contrôleur | |
PTFE |
Sonde de température | |
Dépendant du contrôleur | |
Sans revêtement | |
0,4 lb |