Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Stirrer Bearings with a Dynamic Double Seal
Manufactured from borosilicate glass. Lenz Laborglasinstrumente™ Stirrer Bearings with a Dynamic Double Seal are ideal for use with applications under vacuum or under slight overpressure.
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 06306206
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Avec un guidage étendu pour des vibrations réduites et une durée de vie plus longue
- En verre borosilicaté
- PTFE (joints)
Spécification
16 mm | |
Verre borosilicaté | |
Joint (NS) 45/46 | |
PTFE |