Learn More
Merck Cellules à agitation résistantes aux solvants, pour membranes de 47 mm
Accéder au contenu sans avoir à démonter via l’ouverture de la plaque supérieure. Cellules à agitation résistantes aux solvants MilliporeSigma™, pour les membranes de 47 mm, utilisées pour le dessalage, la purification et la concentration des protéines. Le filtre à disques en place se trouve à l’intérieur d’un cylindre en verre avec des composants en PTFE pour une compatibilité étendue. Autoclavables.
Marque:  Merck XFUF04701
Code produit. 10191871
  • 3735.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 17-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Beschreibung
Beschreibung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Autoclavable
15 cm2
1 de chaque
0,3 mL
47 mm (filtre), 8 cm (cylindre)
Plaque supérieure et de base en acier inoxydable (316 L), cylindre en verre borosilicaté, barreau d’agitation en PTFE, joint torique en fluoroélastomère, tube de pression en nylon, tube de filtrat en caoutchouc de silicone, entonnoir en PEHD
Dessalage, purification et concentration des protéines
2,5 à 75 ml (volume de procédé)
12,2 cm
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote