Learn More
Kimberly-Clark™ Gants ambidextres en nitrile Kimtech Sterling
Click to view available options
Dimensions:
XS
S
M
L
XL
Description
- Conformité garantie :- EPI Cat. III selon le règlement (UE) 2016/425 - Protection contre les projections de produits chimiques, EN ISO 374-1:2016 Type C (K)- Résistance à la dégradation par les produits chimiques, EN 374-4:2003- Protection contre les virus et les micro-organismes, EN ISO 374-5:2016- Homologation pour le contact alimentaire
- Technologie propriétaire Sterling™ combinant confort et sécurité. Conception efficace et écologique qui réduit les déchets sans compromettre la sécurité
- La conception en nitrile crée des produits plus résistants et plus fins que les gants en latex et offre une protection certifiée contre un large éventail de contaminants, ainsi qu'une homologation pour le contact alimentaire
- Les gants antistatiques, ambidextres et disponibles en gris, protègent à la fois l'utilisateur et l'équipement
- Les extrémités des doigts texturées améliorent la préhension et la sensibilité tactile, pour des procédés plus sécurisés et plus efficaces
Avantages Greener Choice
- Les avantages environnementaux comprennent:
- Recyclable
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | Produit EPI de catégorie III selon la norme CE 0120, classé par la directive 89/686/CEE du Conseil de l'Europe, testé conformément à la norme EN 420:2003 et aux normes ISO 9001 et ISO 16604, avec un NQA de 1,5 pour l’absence de petits orifices |
Classification | EPI catégorie III |
Accelerator Free | Oui |
Couleur | Gris |
Jetable | Oui |
Finition externe | Lisse |
Finger Thickness (English) | 3,9 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0.1 mm |
Hand | Ambidextres |
Latex Free | Oui |
Afficher plus |
Documents
Scientific Resources
Brochures
Kimtech Lab Gloves Brochure
Taille: 3.4 MB
Kimtech Lab Gloves Brochure
Taille: 3.4 MB
Applications and solutions series: Safety edition
Taille: 7.7 MB
Applications and solutions series: Safety edition
Taille: 8.7 MB
Water analysis
Taille: 7.3 MB
Promotions
-
Plusieurs fabricants
S'équiper pour la sécurité
Économisez jusqu'à 94 % sur les gants, les vêtements et plus encore.Code promotionnel: 24131Expire: 2025-06-08
Nouvelle offre Achetez Maintenant
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Kimberly-Clark™ Gants ambidextres en nitrile Kimtech Sterling >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu