Learn More
Sampling Systems™ ViscoThief SteriWare™
BIOPHARMA
Pour un échantillonnage rapide et fiable de matériaux visqueux comme les crèmes et les pâtes, le ViscoThief SteriWare™ est l’outil de contrôle de qualité idéal. Il peut être utilisé directement à partir du sachet en version stérile et non stérile.
Marque:  Sampling Systems™ 8055P-500
Code produit. 17534596
  • 154.00€ / 20 pièces
Expédition estimée: 14-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Le ViscoThief jetable est un échantillonneur à usage unique qui résout le problème du nettoyage coûteux.
  • Prêts à l’emploi dès la réception.
  • Il prend rapidement des échantillons de matériaux visqueux comme le miel, les crèmes, les pâtes et les huiles épaisses.
  • Idéal pour les tests de contrôle de la qualité chimique, alimentaire et pharmaceutique.
  • Les échantillonneurs sont disponibles en 3 longueurs pratiques de 600 mm, 1 000 mm et 1 500 mm.
  • Ils sont disponibles en PEHD et en PP.
  • Le ViscoThief est disponible en version stérile et non stérile.
  • La gamme stérile est stérilisée par gamma.
  • Après l’ouverture de l’emballage, utilisez l’échantillonneur comme une longue seringue.
  • Tirez simplement sur la poignée pour prélever un échantillon.
  • Poussez la poignée pour vider l’échantillonneur.
  • Fabriqué en PEHD et en PP (sans ESB) conformes à la FDA et à la CE.
  • Chaque échantillonneur est fabriqué et conditionné dans notre salle blanche.
  • Fourni avec certificat de conformité et certificat d’irradiation, le cas échéant.
Spécification
Spécification
100 mL
Non stérile
500 mm
Oui
Conditionnement individuel