Learn More
Sampling Systems™ SteriWare Swabbing Templates
Tous les produits Sampling Systems Produits
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Dimensions (L x l):
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Conditionnement:
50 pièces
Description
- Available sterile or non-sterile
- Ensures consistent validation results
Spécification
Spécification
| Type de produit | Swabbing Template |
| Matériau | HDPE |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Jetable | Single-use |
| Graduée | No |
| Stérilité | Non stérile |
| Dimensions (L x l) | 50 x 50 mm |