Learn More
Sampling Systems™ LiquiThief jetable stérile SteriWare™
LiquiThief Sampling Systems™ SteriWare™ stérile et jetable, idéal pour une utilisation avec des liquides à faible viscosité.
Marque: Sampling Systems™ 8050H-1500S
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Assemblés et conditionnés dans une salle blanche de classe 100 000
- Emballage individuel
- Fabriqué à partir matériaux conformes FDA, CE1935/2004 &UE102011
- Sans ESB/EST
- Traçabilité complète des lots
- Disponible en préstérilisé (SAL 10-6)
- À la profondeur requise, tirez sur la poignée vers le haut
- Plus la poignée est tirée, plus important sera l’échantillon
- Poussez la poignée vers le bas pour expulser l’échantillon
- Absence de contamination croisée
- Aucun nettoyage n’est nécessaire
Spécification
290 ml | |
Stérile, conditionné individuellement | |
20 |
21 mm | |
1500 mm |