Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Sack and Bag Samplers
Sterile SteriWare™ Sack and Bag Samplers are the ideal tools for fast quality control work. Simply push into the sack to take the sample of powders and granules. Made from high grade HDPE with a sharp blade.
Marque: Sampling Systems™ 8688H-330S
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.04300kg
Description
- L’échantillonneur pour sacs et sachets SteriWare™ est parfait pour prélever des échantillons de sacs et de sachets.
- Cet échantillonneur est idéal pour des contrôles de qualité rapides à travers les côtés des sacs.
- L’échantillonneur pour sachets SteriWare™ est disponible en deux diamètres. L’échantillonneur étroit est idéal pour les poudres à écoulement libre et pour les petits produits comme les grains de poivre, l’échantillonneur de grand diamètre est plus adapté à l’échantillonnage des noix et des haricots.
- L’échantillonneur pour sachets SteriWare™ est doté d’une poignée ergonomique et d’une lame spécialement conçue.
- Lors de l’échantillonnage, l’opérateur doit tenir un sachet ou un flacon au-dessus de l’extrémité arrière de l’échantillonneur pour récupérer la poudre ou les granulés pendant qu’ils glissent dans l’échantillonneur.
- Fabriqués en PEHD de haute qualité conforme aux normes alimentaires et de la FDA.
- Sans ESB/EST.
- Documentation et certification complètes des lots fournies.
- Conditionnés individuellement et vendus dans des boîtes économiques de 100.
Spécification
HDPE | |
Boîte | |
25 mm |
Stérile | |
100/paquet | |
325 mm |