Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Powder Thief
Learn how to prevent cross contamination when sampling when you use a SteriWare™ PowderThief sampler. With a SteriWare™ PowderThief sampler, you can take samples from most free-flowing powders and granules.
156.00€ - 360.00€
Spécification
Matériau | HDPE |
---|---|
Jetable | Oui |
Type d’emballage | Conditionnement individuel |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Longueur (métrique) | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Longueur (métrique) | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
17564596
|
Sampling Systems™
8060H-500.5S |
0,5 mL | 500 mm | Stérile |
171.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 21-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17574596
|
Sampling Systems™
8060H-502S |
2 mL | 500 mm | Stérile |
156.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 14-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17584596
|
Sampling Systems™
8060H-503S |
3 mL | 500 mm | Stérile |
156.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 14-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17544596
|
Sampling Systems™
8060H-1520 |
20 mL | 1500 mm | Non stérile |
305.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 14-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17554596
|
Sampling Systems™
8060H-1520S |
20 mL | 1500 mm | Stérile |
360.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 14-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- The sterile, disposable PowderThief is ideal for taking representative samples from known locations within the bulk powder.
- These samplers are available in two convenient lengths and four sample volumes.
- Disposable Powder Thief samplers are available sterile or non-sterile.
- Assembled and packed in a cleanroom.
- Individually bagged.
- Designed for single use.
- Made from FDA and EU conforming HDPE.
- BSE/TSE Free.
- Full Batch Traceability.
- Available as gamma irradiated sterile (SAL 10-6).
Spécification
HDPE | |
Oui | |
Conditionnement individuel |