Learn More
Sampling Systems™ Microspatule SteriWare™
BIOPHARMA
Idéal pour manipuler de petites quantités de poudres et de granulés. La lame d’échantillonnage étroite permet de prélever des échantillons à partir de très petits récipients tels que des flacons.
Marque:  Sampling Systems™ 8015A-170
Code produit. 15302350
  • 123.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 06-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Caractéristiques principales :
  • Moulées et conditionnées dans une salle blanche de classe 100 000
  • Emballage individuel
  • Fabriqués à partir de matériaux conformes FDA, EC 1935/2004 et EU 10/2011
  • Sans ESB/EST
  • Traçabilité complète des lots
  • Disponible en préstérilisé (SAL 10-6)
  • Différentes largeurs de lame sont disponibles.  Idéal pour les flacons de petite taille ou les récipients d’échantillons
  • Également disponible en PEHD pour une résistance chimique supplémentaire
Pourquoi utiliser un échantillonneur jetable SteriWare™ ?
  • Aucune contamination croisée : tous les dispositifs SteriWare™ peuvent être utilisés directement depuis le sachet.
  • Aucun nettoyage : contrairement à un échantillonneur réutilisable, vous pouvez utiliser un produit SteriWare™ tout de suite. Ceci élimine la nécessité d’une validation de nettoyage coûteuse.
  • Haute qualité : nos produits SteriWare™ sont fabriqués / moulés / conditionnés dans une salle blanche de classe 100 000 en Angleterre. Pour plus d’informations, reportez-vous à la fiche technique et au certificat de conformité des produits.
  • Documentation complète : nous pouvons fournir une documentation spécifique complète pour tous les produits SteriWare™. Cela comprend les certificats de conformité et les certificats d’irradiation (le cas échéant). Le numéro de lot est clairement imprimé sur chaque sachet et boîte.
  • Rentabilité : l’élimination de la nécessité de la validation du nettoyage en passant à un dispositif SteriWare™ permet d’économiser du temps et de l’argent.
  • Disponibles en version stérile  : la plupart des produits SteriWare™ sont disponibles préstérilisés par rayon gamma ou faisceau d’électrons à niveau SAL10-6. Pour plus d’informations, reportez-vous à la fiche technique.
Spécification
Spécification
100/boîte
Non autoclavable
Blanc
Oui
13 mm
175 mm
Non stérile
2 mL
Jugé acceptable par la FDA, CFR 177.1640, conforme aux réglementations UE 10/2011, conforme aux réglementations CE 1935/2004
40 mm
Polystyrène