Learn More
Sampling Systems™ LiquiDip Duo SteriWare™
BIOPHARMA
Le LiquiDip Duo SteriWare™ Sampling Systems™ est idéal pour prélever des échantillons de liquides de coupe transversale et de points.
Marque:  Sampling Systems™ 8921H-450
Code produit. 15809581
  • 184.00€ / 20 pièces
Expédition estimée: 17-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Assemblé et conditionné dans une salle blanche de classe 100,000
  • Emballage individuel
  • Fabriqués à partir de matériaux en PEHD conformes FDA, CE1935/2004 et UE10/2011
  • Sans ESB/EST
  • Convient au prélèvement d’échantillons de coupe transversale et de points
  • Traçabilité complète des lots
  • Disponible en version pré-stérilisé (SAL 10-6)
  • Disponible dans 2 différentes longueurs
  • Poussez l’échantillonneur dans le produit en vous assurant que le haut et le bas sont en position ouverte
  • Poussez l’échantillonneur contre la base du récipient pour fermer la vanne
  • Retirez l’échantillonneur et versez le liquide dans un récipient approprié
  • Absence de contamination croisée
  • Aucun nettoyage nécessaire
Spécification
Spécification
Échantillonneur liquide
Soupape aux deux extrémités
Non stérile
450 mm
HDPE
80 mL
21 mm