Learn More
Sampling Systems™ PharmaScoop™ en PEHD à usage unique SteriWare™
BIOPHARMA
Utilisez directement le sachet sans avoir besoin d’un nettoyage coûteux. Sampling Systems™ Le PharmaScoop™ à usage unique en PEHD SteriWare™ est idéal pour l’échantillonnage et la distribution de poudres et de granulés.
Marque:  Sampling Systems™ 8045H-1000
Code produit. 17418873
  • 176.00€ / 25 pièces
Expédition estimée: 12-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Moulées et conditionnées dans une salle blanche de classe 100 000
  • Conditionnement individuel dans un emballage ultra-résistant facile à ouvrir
  • Fabriquées à partir d’un matériau conforme FDA, CE 1935/2004 et UE 10/2011
  • Sans ESB/EST
  • Traçabilité complète des lots
  • Disponible en version pré-stérilisé (SAL 10-6)
  • Grande variété de tailles différentes disponibles
  • Bonnes pratiques de fabrication (BPF) pour éloigner vos mains hors du produit autant que possible
  • Positionnement de la poignée ergonomique en hauteur sur la pelle
  • Absence de contamination croisée
  • Aucun nettoyage n’est nécessaire
Spécification
Spécification
Pelle jetable
Conditionnement individuel
Oui
blanc
HDPE
1 000 ml
Non stérile
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot121291 Type de certificatCertificat de conformité Date26/03/2025 Catalog Number8045H-1000
Numéro de lot118364 Type de certificatCertificat de conformité Date17/02/2025 Catalog Number8045H-1000
Numéro de lot120285 Type de certificatCertificat de conformité Date07/02/2025 Catalog Number8045H-1000
Numéro de lot119743 Type de certificatCertificat de conformité Date23/10/2024 Catalog Number8045H-1000
Numéro de lot118010 Type de certificatCertificat de conformité Date25/04/2024 Catalog Number8045H-1000
Nom du produit
Sampling Systems™ PharmaScoop™ en PEHD à usage unique SteriWare™ > Capacité métrique : 1000 ml