Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ FoodScoops
Disposable Blue SteriWare™ FoodScoops are ideal for single use applications in pharmaceutical, chemical and other hygienic industries.
Marque: Sampling Systems™ 8045B-1000S
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Ces pelles alimentaires de haute qualité sont disponibles en version stérile et non stérile.
- Afin d’être facilement repérées (si elles sont laissées dans la poudre), elles sont fabriquées à partir d’un PP bleu de qualité alimentaire hautement visible, conformément aux directives HACCP.
- Les pelles alimentaires sont fabriquées et conditionnées dans des conditions de salle blanche totale.
- Les pelles peuvent être utilisées directement à partir du sachet.
- Les poignées robustes et ergonomiques sont positionnées en haut du corps pour garder la main loin de la poudre.
- Les pelles sont fournies avec une documentation complète, y compris un certificat de conformité de lot et une certification d’irradiation pour la stérilisation.
- Les pelles stériles sont conformes au SAL 10-6.
- Fabriquées en PP de qualité alimentaire bleu.
- Conforme aux dernières exigences de la FDA et de l’UE 10/2011.
- Sans ESB/EST.
- Le PP est très résistant aux produits chimiques.
- Gamme de tailles allant de 30 ml à 2 500 ml
Spécification
Polypropylène | |
Oui | |
Bleu |
1 000 ml | |
Stérile | |
Conditionnement individuel |