Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ à double ensachage - entonnoirs à poudre USP classe VI
Tous les produits Sampling Systems Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) de la tige:
40 mm
Conditionnement:
10 pièces
Description
- Ces produits font partie de notre gamme de produits haut de gamme SteriWare™ Ultra.
- Ces entonnoirs stériles sont conçus pour être utilisés directement à partir du sachet.
- Le double ensachage signifie que le sachet extérieur peut être retiré tout en entrant dans la salle blanche, en garantissant la propreté à l’intérieur de la salle blanche ou de la zone de fabrication.
- Les entonnoirs sont sans fissure et ont une finition lisse.
- L’angle du cône est conçu pour fournir un débit optimal du produit.
- Fabriqués à partir d’un PEHD de qualité alimentaire conforme aux exigences de la FDA et de l’UE.
- Le PEHD présente une bonne résistance chimique et peut être facilement recyclé.
- Les entonnoirs sont stérilisés par irradiation aux rayons gamma.
- Polymère de qualité médicale USP CLASS VI de haute qualité qui a également fait l’objet de tests indépendants, conformément à USP 661.
- Fabrication en salle blanche - Les pelles sont entièrement fabriquées en salle blanche avec un emballage final effectué dans une salle blanche de classe 10 000.
- Chaque entonnoir est inspecté à 100 % avant l’emballage.
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) supérieur | 200 mm |
| Diamètre (métrique) de la tige | 40 mm |
| Matériau | HDPE |
| Stérilité | Stérile |
| Type d’emballage | Double ensachage |