Learn More
Sampling Systems™ Flacon pour poudre jetable SteriWare™
Conçu pour répondre aux exigences des industries pharmaceutiques et hygiéniques. Le flacon en poudre jetable SteriWare™ Sampling Systems™ est un flacon à col large de haute qualité qui comprend un bouchon à vis.
Marque: Sampling Systems™ 8890P-500
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Moulées et conditionnées dans une salle blanche de classe 100 000
- Emballage individuel
- Fabriquées à partir d’un matériau conforme FDA, CE 1935/2004 et UE 10/2011
- Sans ESB/EST
- 2 tailles disponibles :
- Joint étanche à la poudre
- Traçabilité complète des lots
- Disponible en version pré-stérilisé (SAL 10-6)
- Absence de contamination croisée
- Aucun nettoyage nécessaire
Spécification
Flacon | |
Conditionnement individuel | |
Non stérile | |
108 mm |
Polypropylène | |
500 mL | |
106 mm |