Learn More
Sampling Systems™ Entonnoir à liquide jetable SteriWare™
Idéal pour les laboratoires, les environnements pharmaceutiques, les salles blanches et la fabrication de produits chimiques. L'entonnoir liquide jetable SteriWare™ de Sampling Systems™ est livré dans un emballage individuel après avoir été moulé et conditionné dans une salle blanche de classe 100 000.
Marque: Sampling Systems™ 8370H-250
Description
- Constructed of HDPE
- Moulded and packed in a Class 100,000 Cleanroom
- Individually bagged
- Made from FDA, EC 1935/2004 and EU 10/2011 conforming material
- BSE/TSE free
- Full batch traceability
- Available pre-sterilized (SAL 10-6)
- No cross contamination
- No cleaning required
Spécification
250 mm | |
HDPE | |
No | |
Filling Funnel (Liquid) |
40 mm | |
Not Autoclavable | |
Non-sterile |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
121762 | Certificat de conformité | 17/03/2025 | 8370H-250 |