Learn More
Sampling Systems™ Entonnoir à liquide jetable SteriWare™
Tous les produits Sampling Systems Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) supérieur:
100 mm
100 mm
200 mm
250 mm
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
10 pièces
100 pièces
20 pièces
50 pièces
Description
- Fabrication en PEHD
- Moulé et conditionné dans une salle blanche de classe 100 000
- Emballage individuel
- Fabriqué à partir de matériaux conformes FDA, CE 1935/2004 et UE 10/2011
- Sans BSE/TSE
- Traçabilité complète des lots
- Disponible en version pré-stérilisée (SAL 10-6)
- Absence de contamination croisée
- Aucun nettoyage n’est nécessaire
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) supérieur | 100 mm |
| Diamètre (métrique) de la tige | 12 mm |
| Stérilité | Stérile |
| Type de produit | Entonnoir pour liquides |