Learn More
Sampling Systems™ Couteau jetable SteriWare™
Utilisez directement le sachet sans avoir besoin d’un nettoyage coûteux. Le couteau jetable SteriWare™ Sampling Systems™ est idéal pour la préparation d’échantillons ainsi que pour une utilisation générale en laboratoire.
Marque: Sampling Systems™ 8039H-100S
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Moulées et conditionnées dans une salle blanche de classe 100 000
- Emballage individuel
- Fabriqués à partir de matériaux en PEHD conformes FDA, CE1935/2004 et UE10/2011
- Sans ESB/EST
- Traçabilité complète des lots
- Disponible en version pré-stérilisé (SAL 10-6)
- Absence de contamination croisée
- Aucun nettoyage n’est nécessaire
Spécification
HDPE | |
Oui | |
Blanc | |
100 mm |
Conditionnement individuel | |
Stérile | |
160 mm |