Learn More
Sampling Systems™ Échantillonneurs Power Lance en PEHD jetables SteriWare™
BIOPHARMA
Les lances à poudre en PEHD jetables SteriWare™ Sampling Systems™ sont idéales pour prélever un échantillon transversal à travers une poudre en vrac.
Marque:  Sampling Systems™ 8063H-1000
Code produit. 11955846
  • 187.00€ / 20 pièces
Expédition estimée: 13-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Assemblé et conditionné dans une salle blanche de classe 100,000
  • Emballage individuel
  • Fabriqués à partir de matériaux en PEHD conformes FDA, CE1935/2004 et UE10/2011
  • Sans ESB/EST
  • Traçabilité complète des lots
  • Disponible en version pré-stérilisé (SAL 10-6)
  • Adaptés à une utilisation dans les zones ATEX
  • Poussez l’échantillonneur dans le produit, faites pivoter l’échantillonneur puis retirez-le
  • Déposez l’échantillon dans un récipient approprié
  • Placez l’échantillonneur usagé dans son sachet en plastique d’origine et jetez-le
  • Absence de contamination croisée
  • Aucun nettoyage nécessaire
Spécification
Spécification
HDPE
170 mL
950 mm
20/boîte