Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Cleaning Coupons
BIOPHARMA
SteriWare™ Cleaning Coupons are essential equipment for checking your cleaning processes. Cleaning coupons are available in a range of different materials and two standard sizes.
Marque:  Sampling Systems™ 8352N-50S
Code produit. 17544646
  • 92.45€ / 50 pièces
Expédition estimée: 27-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Les coupons de nettoyage SteriWare™ constituent le moyen idéal de tester et de valider votre régime de nettoyage.
  • La production en salle blanche améliore la pureté du produit final.
  • Chaque coupon est inspecté à 100 %, puis conditionné individuellement dans la salle blanche.
  • Des coupons stériles sont également disponibles en stock.
  • Les coupons sont disponibles en stock dans les tailles, matériaux et finitions couramment utilisés.
  • Fournis avec un certificat de conformité aux fins de validation.
  • Les matériaux de coupons de nettoyage les plus populaires comprennent le PP, le nylon, le PS, le PVC et le PEHD.
  • Un large choix d’autres coupons est disponible.
  • En matériau vierge de haute qualité.
  • Conditionnement individuel dans une salle blanche de classe 10 000.
  • Disponible avec certificat de conformité spécifique au lot.
  • Les versions stériles sont accompagnées d’un certificat d’irradiation.
Spécification
Spécification
Nylon
Conditionnement individuel
50 mm
50 mm