Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Cleaning Coupons
SteriWare™ Cleaning Coupons are essential equipment for checking your cleaning processes. Cleaning coupons are available in a range of different materials and two standard sizes.
Marque: Sampling Systems™ 8352PVC-100
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les coupons de nettoyage SteriWare™ constituent le moyen idéal de tester et de valider votre régime de nettoyage.
- La production en salle blanche améliore la pureté du produit final.
- Chaque coupon est inspecté à 100 %, puis conditionné individuellement dans la salle blanche.
- Des coupons stériles sont également disponibles en stock.
- Les coupons sont disponibles en stock dans les tailles, matériaux et finitions couramment utilisés.
- Fournis avec un certificat de conformité aux fins de validation.
- Les matériaux de coupons de nettoyage les plus populaires comprennent le PP, le nylon, le PS, le PVC et le PEHD.
- Un large choix d’autres coupons est disponible.
- En matériau vierge de haute qualité.
- Conditionnement individuel dans une salle blanche de classe 10 000.
- Disponible avec certificat de conformité spécifique au lot.
- Les versions stériles sont accompagnées d’un certificat d’irradiation.
Spécification
PVC | |
Conditionnement individuel | |
100 mm |
100 mm | |
Non stérile |