Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Capsule Counting Trays
Reduce the risk of contamination with SteriWare™ Capsule Counting Trays. Ideal for use in hospitals, manufacturing, and pharmaceutical, these tablet counting trays do not require cleaning.
73.70€ - 112.00€
Spécification
Hauteur (métrique) | 12 mm |
---|---|
Longueur (métrique) | 260 mm |
Matériau | Polypropylène |
Largeur (métrique) | 130 mm |
Type d’emballage | Sachet |
Code produit | Marque | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17564676
|
Sampling Systems™
8444A-1 |
Non stérile |
73.70€
20 pièces |
Expédition estimée: 14-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17574676
|
Sampling Systems™
8444A-1S |
Stérile |
112.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 14-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Our capsule counting trays makes accurate sorting and counting easy.
- They are made from robust, shatterproof PS.
- They are suitable for use with all capsules from Size 2 to Size 00.
- Use straight from the heat sealed PE bag.
- They are manufactured and packed under cleanroom conditions.
- Made from white food grade PS.
- Conforms to the latest FDA and EU requirements.
- BSE/TSE free.
- Either sterile or non sterile.
Spécification
12 mm | |
Polypropylène | |
Sachet |
260 mm | |
130 mm |