Learn More
Sampling Systems™ PharmaSoop™ bleu à usage unique SteriWare™
Utilisez directement le sachet sans avoir besoin d’un nettoyage coûteux. Sampling Systems™ Le PharmaScoop™ bleu à usage unique SteriWare™ est idéal pour l’échantillonnage et la distribution de poudres et de granulés.
Marque:  Sampling Systems™ 8045B-250S
Code produit. 15849431
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
  • Moulées et conditionnées dans une salle blanche de classe 100 000
  • Conditionnement individuel dans un emballage ultra-résistant facile à ouvrir
  • Fabriquées à partir d’un matériau conforme FDA, CE 1935/2004 et UE 10/2011
  • Sans ESB/EST
  • Traçabilité complète des lots
  • Disponible en version pré-stérilisé (SAL 10-6)
  • Grande variété de tailles différentes disponibles
  • Bonnes pratiques de fabrication (BPF) pour éloigner vos mains hors du produit autant que possible
  • Positionnement de la poignée ergonomique en hauteur sur la pelle
  • Absence de contamination croisée
  • Aucun nettoyage n’est nécessaire
Spécification
Spécification
Pelle jetable
Conditionnement individuel
Oui
Bleu
PP (polypropylène)
250 ml
Sterile