Learn More
Sampling Systems™ PharmaSoop™ bleu à usage unique SteriWare™
Utilisez directement le sachet sans avoir besoin d’un nettoyage coûteux. Sampling Systems™ Le PharmaScoop™ bleu à usage unique SteriWare™ est idéal pour l’échantillonnage et la distribution de poudres et de granulés.
Marque: Sampling Systems™ 8045B-125
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Moulées et conditionnées dans une salle blanche de classe 100 000
- Conditionnement individuel dans un emballage ultra-résistant facile à ouvrir
- Fabriquées à partir d’un matériau conforme FDA, CE 1935/2004 et UE 10/2011
- Sans ESB/EST
- Traçabilité complète des lots
- Disponible en version pré-stérilisé (SAL 10-6)
- Grande variété de tailles différentes disponibles
- Bonnes pratiques de fabrication (BPF) pour éloigner vos mains hors du produit autant que possible
- Positionnement de la poignée ergonomique en hauteur sur la pelle
- Absence de contamination croisée
- Aucun nettoyage n’est nécessaire
Spécification
Pelle jetable | |
Conditionnement individuel | |
Oui | |
Bleu |
Polypropylène | |
125 mL | |
Non stérile |