Learn More
Merck Filtres à membrane renforcée
Ne contiennent pas d’amiante ni de fibre de verre
Marque: Merck RW0609000
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg Transport : UN number : 3270 Chem class : 4.1 Pack group : II
Description
Les membranes de préfiltre renforcées peuvent être utilisées pour éliminer les contaminants d’une grande variété de liquides et de gaz. Les filtres offrant une grande capacité d’absorption des impuretés et une faible chute de pression, ce qui les rend particulièrement adaptés à la réduction des niveaux de contaminants avant les filtres de grade stérilisant. Contrairement aux matériaux de préfiltre traditionnels qui contiennent de l’amiante ou de la fibre de verre, nos membranes à préfiltre renforcées sont fabriquées à partir de matériaux sans relargage. Ces filtres retiennent les contaminants à la surface de la membrane en cellulose.Caractéristiques et avantages :
- Préfiltre avec grande capacité d’accumulation des impuretés pour un débit plus élevé
- Le substrat sans relargage ne déchargera pas les fibres en aval
Applications : Préfiltration avant les filtres de grade stérilisant
Spécification
Autoclavables | |
Filtre à tamis | |
0,8 µm | |
Stérile | |
Préfiltration pour filtres de 0,45 à 0,8 µm | |
Hydrophile | |
158°F | |
0,007 in | |
Membranes filtrantes | |
3,5 in | |
9 cm |
Blanc | |
Polymères d’ester de cellulose | |
0,5 μm | |
150 mL/min/cm2 | |
RW06 | |
unie | |
70deg;C | |
200 µm | |
Hydrophile | |
9 cm |
Sécurité et traitement
- prefilter RW06 90mm
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Matière solide inflammable Catégorie 1
Mention de danger
- H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser poudre pour l'extinction.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: nitrocellulose, octylphenol polyethoxyethanol