Learn More
Buerkle™ Pelles SteriPlast™
Échantillonnez des poudres, granulés et pâtes avec ces pelles en PS stériles. Les pelles Buerkle™ SteriPlast™ sont disponibles avec ou sans couvercles transparents pour contribuer à garantir une procédure d’échantillonnage stérile et sans contamination.
Marque: Buerkle™ 5378-1013
29.44 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23267" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.56700kg
Description
- Disponibles avec ou sans couvercle transparent pour aider à protéger les échantillons contre la contamination
- Poignée ergonomique avec un bord légèrement coudé
- La pelle se positionne à l’horizontale et peut être posée sans écoulement de la matière contenue
- Idéales pour une utilisation avec des poudres, des granulés et des pâtes
- Conditionnement individuel pour usage unique
- Stérilisées par irradiation aux rayons gamma
- Production, assemblage et conditionnement selon les normes de salle blanche de classe 7 (10 000)
Spécification
Pelle | |
Non autoclavable | |
8,45 oz. | |
Stérile | |
Échantillonnage des poudres, granulés et pâtes |
Polystyrène | |
Sans couvercle | |
250 ml | |
Blanc | |
232 mm |