Learn More
Buerkle™ Cuillères d’échantillonnage SteriPlast™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. p-6827079 Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
2,5 ml
10 mL
Longueur (métrique):
127 mm
170 mm
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 15356327
Marque: Buerkle™ 53781011
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour l’échantillonnage des poudres, granulés et pâtes. Les cuillères d’échantillonnage en PS Buerkle™ SteriPlast™ sont livrées stériles et sous emballage individuel.
  • Destinées à l’échantillonnage de poudres, de granulés et de pâtes
  • Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
  • Conditionnement individuel pour répondre à des besoins uniques
  • Production, assemblage et conditionnement selon les normes de salle blanche de classe 7 (10 000)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Stérilité Stérile
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 0,08 oz.
Capacité (métrique) 2,5 ml
Couleur blanc
Type de produit Cuillère
À utiliser avec (application) Échantillonnage des poudres, granulés et pâtes
Matériau Polystyrène
Longueur (métrique) 127 mm