Learn More
Buerkle™ Seringue en polypropylène SteriPlast™
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
Conditionnement:
10 pièces
Description
- Fabrication en polypropylène
- Transparentes
- Graduées
- Stérilisées, conditionnées séparément
Spécification
Spécification
| Type de produit | Manual Vacuum Sampler |
| Matériau | Polypropylène |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Description | Division 2 ml |
| Comprend | Adaptateur Luer |
| Capacité (impériale) | 3.38 oz. |
| Capacité (métrique) | 100 ml |
| Jetable | Oui |
| Graduée | Yes |
| Stérilité | Stérile |
| Afficher plus |