Learn More
Buerkle™ Cuillère à échantillon coudée SteriPlast™/LaboPlast™ poignée longue
La cuillère avec coque de cuillère coudée est appropriée pour des produits variés, par ex. la poudre, le granulé, les pâtes ou les liquides. La forme de cuillère coudée permet de bien atteindre aussi les coins d’un récipient.
Marque: Buerkle™ 5378-5010
25.32 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- La longue poignée de la cuillère en plastique permet de vider facilement les résidus des grands récipients et peut également atteindre des endroits difficiles à atteindre, tels que les jerricanes à col étroit.
- PS
- Blanc
- Conditionnés individuellement et stérilisés en option
- Longueur de la poignée 300 mm
- Destiné à un usage unique
- Fabriqué en salle blanche (classe salle blanche 7)
- Conforme aux exigences alimentaires de l’UE et aux réglementations de la FDA
Spécification
Sampler | |
Non autoclavable | |
10 ml | |
Stérile | |
10 |
Polystyrène | |
Long manche | |
Oui | |
Conforme aux exigences alimentaires de l’UE et aux réglementations de la FDA | |
300 mm |