Learn More
Buerkle™ Échelle SteriPlast™ / LaboPlast™
Convient à la prise d’échantillons de liquides et de milieux visqueux ainsi que de poudres et de granulés. La louche a un fond très lisse et des coins arrondis. Cela permet d’atteindre n’importe quel coin d’un récipient ou de prendre le milieu directement à partir du fond du récipient.
Marque: Buerkle™ 5378-5021
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- PS
- Blanc
- Conditionnés individuellement et stérilisés en option
- Longueur de la poignée 300 mm
- Destiné à un usage unique
- Fabriqué en salle blanche (classe salle blanche 7)
- Conforme aux exigences alimentaires de l’UE et aux réglementations de la FDA