Learn More
Buerkle™ Pelles détectables SteriPlast™
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Conditionnement:
10 pièces
Capacité (métrique):
25 ml
Longueur (métrique):
141 mm
Description
- L’utilisation d’outils bleus permet de répondre aux exigences de l’analyse et de l’évaluation des risques HACCP en ce qui concerne les objets étrangers
- Il s’agit là d’un critère important dans la transformation et la production alimentaires, ainsi que dans l’industrie des aliments pour animaux et des produits pharmaceutiques
- Peut être utilisé dans le cadre de la gestion d’objets étrangers HACCP/IFS
- Conditionnés individuellement pour une utilisation à usage unique et stérilisés par rayons gamma
- Production, assemblage et emballage selon salle blanche classe 7
- Peut être détecté par des scanners couleur, des détecteurs de métaux ou des rayons X.
Compliance
Réglementations alimentaires de l’UE
Spécification
Spécification
| Stérilité | Stérile |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Capacité (métrique) | 50 ml |
| Couleur | Bleu |
| Jetable | Oui |
| Type de produit | Pelle d’échantillonnage détectable |
| À utiliser avec (application) | Échantillonnage des poudres, granulés et pâtes |
| Longueur (impériale) | 6,2 in |
| Matériau | Polystyrène |
| Longueur (métrique) | 160 mm |