Learn More
Buerkle™ Pelle pour denrée alimentaires SteriPlast™ poignée longue
La pelle à échantillon est destinée au prélèvement d’échantillons de poudres, granulés et pâtes. La poignée longue permet dans ce cadre de prélever des échantillons de grands récipients avec peu de contenu ou de pénétrer par des ouvertures étroites.
Marque: Buerkle™ 5378-5019
32.80 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Avec le fond droit de la pelle, le milieu peut être mis en place directement à partir du fond du récipient
- Conditionnés individuellement et stérilisés en option
- Longueur de la poignée 300 mm
- Destiné à un usage unique
- Fabriqué en salle blanche (classe salle blanche 7)
- Conforme aux exigences alimentaires de l’UE et aux réglementations de la FDA
Spécification
Pelle | |
Non autoclavable | |
3,38 oz. | |
Oui | |
Bleu | |
10 |
Polystyrène | |
Long manche | |
100 ml | |
Stérile | |
Conforme aux exigences alimentaires de l’UE et aux réglementations de la FDA | |
300 mm |