Learn More
Buerkle™ Cuillères d’échantillonnage SteriPlast™ Bio
Fabriquées à partir de matières premières renouvelables et peuvent être entièrement recyclées. Les cuillères d’échantillonnage SteriPlast™ Bio possèdent toujours toutes les propriétés appropriées du polyéthylène classique.
67.05€ - 75.20€
Spécification
Type de produit | Cuillère d’échantillonnage |
---|---|
Matériau | PE vert (fabriqué à partir de matières premières renouvelables) |
Autoclavable | Non autoclavable |
Jetable | Recyclables |
Stérilité | Stérile |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15386337
|
Buerkle™
5379-1011 |
2,5 ml | 127 mm |
67.05€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15331776
|
Buerkle™
5379-1012 |
10 ml | 170 mm |
75.20€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Produit et conditionnement en matières premières renouvelables
- PE "Green", blanc
- Conditionnement individuel et stérilisation par rayons gamma
- Production et conditionnement selon la salle blanche de classe 7
- Conforme à la norme UE sur les denrées alimentaires et avec l’approbation de la FDA
- Deux tailles disponibles : 2,5 ml (c. à thé) et 10 ml (c. à soupe)
Spécification
Cuillère d’échantillonnage | |
Non autoclavable | |
Stérile | |
Échantillonnage des poudres, granulés et liquides |
PE vert (fabriqué à partir de matières premières renouvelables) | |
Recyclables | |
blanc |